Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32272-1G PC32272-250MG PC32272-500MG
APOSPC32272-1GEA 785 DKK
APOSPC32272-1G APOSPC32272-250MG APOSPC32272-500MG
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Formel: C₁₁H₁₂F₃NO₃
Molekylvægt: 263.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00176763
CAS-nummer: 306935-79-5