4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PC3223-1G PC3223-250MG
APOSPC3223-1GEA 2170 DKK
APOSPC3223-1G APOSPC3223-250MG
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998162
CAS-nummer: 1035235-29-0