Ethyl 3-fluorbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3220-100G PC3220-25G
APOSPC3220-100GEA 349 DKK
APOSPC3220-100G APOSPC3220-25G
Ethyl 3-fluorbenzoat 98%
Ethyl 3-fluorbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
Kogepunkt: 94…95 °C/16mmHg
Massefylde: 1,136 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000336
CAS-nummer: 451-02-5
EINECS: 207-191-1