3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3215-100G PC3215-25G PC3215-5G
APOSPC3215-100GEA 861 DKK
APOSPC3215-100G APOSPC3215-25G APOSPC3215-5G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molekylvægt: 256.02 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190127
CAS-nummer: 191602-54-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III