1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32129-1G PC32129-5G
APOSPC32129-1GEA 647 DKK
APOSPC32129-1G APOSPC32129-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180649
CAS-nummer: 465514-85-6