1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32128-1G PC32128-250MG PC32128-500MG PC32128-5G
APOSPC32128-1GEA 2850 DKK
APOSPC32128-1G APOSPC32128-250MG APOSPC32128-500MG APOSPC32128-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₀H₇FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180646
CAS-nummer: 96623-75-5