Ethyl 2-fluorbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid ethyl ester
PC3210-100G PC3210-250G PC3210-25G
APOSPC3210-100GEA 349 DKK
APOSPC3210-100G APOSPC3210-250G APOSPC3210-25G
Ethyl 2-fluorbenzoat 98%
Ethyl 2-fluorbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17 g/mol
Kogepunkt: 217…220 °C
Massefylde: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039214
CAS-nummer: 443-26-5
EINECS: 207-134-0