2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32093-25G PC32093-5G PC32093-100G
APOSPC32093-25GEA 447 DKK
APOSPC32093-25G APOSPC32093-5G APOSPC32093-100G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Formel: C₈H₆FNO₃
Smeltepunkt: 46…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277867
CAS-nummer: 79110-05-7