3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3204-100G PC3204-25G PC3204-5G
APOSPC3204-100GEA 743 DKK
APOSPC3204-100G APOSPC3204-25G APOSPC3204-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 98%
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Kogepunkt: 220…223 °C
Massefylde: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236205
CAS-nummer: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6