(2,4-Bis(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3202-1G PC3202-5G
APOSPC3202-1GEA 262 DKK
APOSPC3202-1G APOSPC3202-5G
(2,4-Bis(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(2,4-Bis(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042492
CAS-nummer: 177952-39-5