Ethyl 2,4-difluorbenzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3201E-25G PC3201E-100G
APOSPC3201E-25GEA 175 DKK
APOSPC3201E-25G APOSPC3201E-100G
Ethyl 2,4-difluorbenzoat 97%
Ethyl 2,4-difluorbenzoat
Formel: C₉H₈F₂O₂
Kogepunkt: 65…67 °C/15mmHg
Massefylde: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153149
CAS-nummer: 108928-00-3