2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC31966-10G PC31966-1G PC31966-5G
APOSPC31966-10GEA 1780 DKK
APOSPC31966-10G APOSPC31966-1G APOSPC31966-5G
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Formel: C₉H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 18123-82-5