Methyl4-chlor-3-fluorbenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-chloro-3-fluorobenzoate, 4-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC31950-1G PC31950-25G PC31950-5G
APOSPC31950-1GEA 164 DKK
APOSPC31950-1G APOSPC31950-25G APOSPC31950-5G
Methyl4-chlor-3-fluorbenzoat
Methyl4-chlor-3-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209299
CAS-nummer: 206362-87-0