1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
PC3191-1G PC3191-25G PC3191-5G
APOSPC3191-1GEA 164 DKK
APOSPC3191-1G APOSPC3191-25G APOSPC3191-5G
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
Molekylvægt: 193.5354 g/mol
Kogepunkt: 118 °C/31mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973764
CAS-nummer: 771-76-6