Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31868-1G PC31868-250MG PC31868-5G
APOSPC31868-1GEA 1870 DKK
APOSPC31868-1G APOSPC31868-250MG APOSPC31868-5G
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
Formel: C₁₃H₁₄ClFO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570544
CAS-nummer: 680211-90-9