Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3185-100G PC3185-25G
APOSPC3185-100GEA 4560 DKK
APOSPC3185-100G APOSPC3185-25G
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Formel: C₄H₅Br₂FO₂
Kogepunkt: 82 °C/33mmHg
Massefylde: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042068
CAS-nummer: 565-53-7
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III