Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-pyrazole-4-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3184-1G PC3184-250MG
APOSPC3184-1GEA 654 DKK
APOSPC3184-1G APOSPC3184-250MG
Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀ClF₃N₂O₂
Molekylvægt: 318.69 g/mol
Kogepunkt: 126…128 °C/0.02mmHg
Smeltepunkt: 52…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052074
CAS-nummer: 112055-36-4