Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3183-1G PC3183-5G
APOSPC3183-1GEA 985 DKK
APOSPC3183-1G APOSPC3183-5G
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Formel: C₁₄H₁₀ClF₃O₃
Smeltepunkt: 91…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00275556
CAS-nummer: 175276-59-2