(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31781-1G PC31781-500MG PC31781-5G
APOSPC31781-1GEA 578 DKK
APOSPC31781-1G APOSPC31781-500MG APOSPC31781-5G
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₅H₂₁ClFP
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179768
CAS-nummer: 55128-97-7