Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3177-1G PC3177-500MG
APOSPC3177-1GEA 2520 DKK
APOSPC3177-1G APOSPC3177-500MG
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Formel: C₉H₁₄F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09865019
CAS-nummer: 860343-95-9