3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
PC3176-1G PC3176-5G
APOSPC3176-1GEA 699 DKK
APOSPC3176-1G APOSPC3176-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₉H₈FN₃
Smeltepunkt: 109…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01023677
CAS-nummer: 72411-52-0