5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(5-Fluoro-2-methyl-1H-inden-3-yl)acetic acid
PC3174-1G
PC3174-500MG
APOSPC3174-1GEA
472
DKK
APOSPC3174-1G
APOSPC3174-500MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Formel:
C₁₂H₁₁FO₂ Smeltepunkt: 161…163 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01076194 CAS-nummer: 32004-66-3 EINECS: 250-891-7 |