3-Chlor-2,4-difluornitrobenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene, 2-Chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC31739-1G PC31739-5G PC31739-10G
APOSPC31739-1GEA 164 DKK
APOSPC31739-1G APOSPC31739-5G APOSPC31739-10G
3-Chlor-2,4-difluornitrobenzen 97%
3-Chlor-2,4-difluornitrobenzen
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
Molekylvægt: 193.54 g/mol
Smeltepunkt: 45…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042201
CAS-nummer: 3847-58-3
EINECS: 411-980-8
UN nummer: 1759
ADR: 8 III