1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31707-1G PC31707-250MG
APOSPC31707-1GEA 3390 DKK
APOSPC31707-1G APOSPC31707-250MG
1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₅F₃N₂
Molekylvægt: 174.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00179866
CAS-nummer: 208943-57-1