2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Chloro-4-{[({[(2-chloro-6-fluorophenyl)methylene]amino}oxy)carbonyl]amino}-1-methyl-1H-pyrazole
PC31702-1G PC31702-250MG PC31702-500MG PC31702-5G
APOSPC31702-1GEA 2950 DKK
APOSPC31702-1G APOSPC31702-250MG APOSPC31702-500MG APOSPC31702-5G
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
Formel: C₁₂H₉Cl₂FN₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179999
CAS-nummer: 648427-16-1