Ethyl chlordifluoracetat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3170-100G PC3170-25G PC3170-5G
APOSPC3170-100GEA 1260 DKK
APOSPC3170-100G APOSPC3170-25G APOSPC3170-5G
Ethyl chlordifluoracetat 98%
Ethyl chlordifluoracetat
Formel: C₄H₅ClF₂O₂
Kogepunkt: 96…97 °C
Massefylde: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013662
CAS-nummer: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II