α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3168-1G PC3168-5G PC3168-25G
APOSPC3168-1GEA 164 DKK
APOSPC3168-1G APOSPC3168-5G APOSPC3168-25G
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formel: C₇H₅Br₂F
Kogepunkt: 60 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09842442
CAS-nummer: 149947-16-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III