2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3166-1G PC3166-5G PC3166-10G
APOSPC3166-1GEA 545 DKK
APOSPC3166-1G APOSPC3166-5G APOSPC3166-10G
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, Technical Grade
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068218
CAS-nummer: 175204-04-3