Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3161E-1G PC3161E-5G
APOSPC3161E-1GEA 197 DKK
APOSPC3161E-1G APOSPC3161E-5G
Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₈F₃N₃O₂
Smeltepunkt: 179…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052070
CAS-nummer: 149771-09-5