2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC31540-1G PC31540-5G
APOSPC31540-1GEA 933 DKK
APOSPC31540-1G APOSPC31540-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₂ClFN₂O₂
Smeltepunkt: 91…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053834
CAS-nummer: 226419-18-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III