1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3154-100G PC3154-25G PC3154-5G
APOSPC3154-100GEA 6010 DKK
APOSPC3154-100G APOSPC3154-25G APOSPC3154-5G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate
Formel: C₁₄H₆F₂₀O₂
Kogepunkt: 115 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 44…45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042112
CAS-nummer: 4998-38-3
EINECS: 225-659-3