2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC31534-1G PC31534-250MG PC31534-500MG
APOSPC31534-1GEA 3830 DKK
APOSPC31534-1G APOSPC31534-250MG APOSPC31534-500MG
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Formel: C₇H₄F₂N₂O₃
Molekylvægt: 202.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00120281
CAS-nummer: 124169-54-6