1H,1H,11H-Eicosafluor-1-undecanol 85%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3150-25G PC3150-5G PC3150-100G
APOSPC3150-25GEA 0 DKK
APOSPC3150-25G APOSPC3150-5G APOSPC3150-100G
1H,1H,11H-Eicosafluor-1-undecanol 85%
1H,1H,11H-Eicosafluor-1-undecanol
Contains up to 13% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=5
Formel: C₁₁H₄F₂₀O
Kogepunkt: 180…181 °C/200mmHg
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039628
CAS-nummer: 307-70-0