2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31485-1G PC31485-5G
APOSPC31485-1GEA 1090 DKK
APOSPC31485-1G APOSPC31485-5G
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₉H₁₀F₃NO₂
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 228401-47-6