2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3146-25G
PC3146-5G
PC3146-1G
APOSPC3146-25GEA
9420
DKK
APOSPC3146-25G
APOSPC3146-5G
APOSPC3146-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel:
C₁₈H₁₄F₃NO Molekylvægt: 317.31 g/mol Smeltepunkt: 103…105 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03424492 CAS-nummer: 502625-52-7 |