2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3145-1G PC3145-250MG
APOSPC3145-1GEA 872 DKK
APOSPC3145-1G APOSPC3145-250MG
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂O
Molekylvægt: 268.24 g/mol
Smeltepunkt: 100…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424491
CAS-nummer: 502625-51-6