5-Chlor-2-fluorbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3142-100G PC3142-25G PC3142-5G PC3142-500G
APOSPC3142-100GEA 469 DKK
APOSPC3142-100G APOSPC3142-25G APOSPC3142-5G APOSPC3142-500G
5-Chlor-2-fluorbenzoesyre 97%
5-Chlor-2-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smeltepunkt: 148…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665762
CAS-nummer: 394-30-9