Dodecafluorosuberic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dodecafluoro-1,8-octanedioic Acid, Perfluorosuberic Acid, Perfluoro-1,8-octanedioic Acid
PC3132T-25G PC3132T-5G
APOSPC3132T-25GEA 933 DKK
APOSPC3132T-25G APOSPC3132T-5G
Dodecafluorosuberic acid 98%
Dodecafluorosuberic acid
Formel: C₈H₂F₁₂O₄
Kogepunkt: >250 °C
Smeltepunkt: 133…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153146
CAS-nummer: 678-45-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III