Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
PC3132G-100G PC3132G-25G PC3132G-5G
APOSPC3132G-100GEA 2600 DKK
APOSPC3132G-100G APOSPC3132G-25G APOSPC3132G-5G
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
HFPO trimer, tetramer, pentamer also available.
Formel: C₆F₁₂O₂
Kogepunkt: 54…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054657
CAS-nummer: 2062-98-8
EINECS: 218-173-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III