2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3128-25G PC3128-100G PC3128-5G
APOSPC3128-25GEA 589 DKK
APOSPC3128-25G APOSPC3128-100G APOSPC3128-5G
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Formel: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191833
CAS-nummer: 145100-51-2