4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3123-250MG PC3123-1G
APOSPC3123-250MGEA 480 DKK
APOSPC3123-250MG APOSPC3123-1G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Formel: C₇H₆F₃N₃O
Smeltepunkt: 183…185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00219948
CAS-nummer: 175204-85-0