2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC31223-1G PC31223-250MG
APOSPC31223-1GEA 721 DKK
APOSPC31223-1G APOSPC31223-250MG
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₀FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00117030
CAS-nummer: 219539-49-8