4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
PC31183-100G PC31183-25G
APOSPC31183-100GEA 985 DKK
APOSPC31183-100G APOSPC31183-25G
4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril 99%
4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molekylvægt: 186.14 g/mol
Kogepunkt: 100 °C/0.1mmHg
Smeltepunkt: 60…63 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00275473
CAS-nummer: 327-74-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III