3',5'-Bis(trifluormethyl)propiophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC3116-5G PC3116-25G PC3116-100G
APOSPC3116-5GEA 164 DKK
APOSPC3116-5G APOSPC3116-25G APOSPC3116-100G
3',5'-Bis(trifluormethyl)propiophenon 98%
3',5'-Bis(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₁H₈F₆O
Molekylvægt: 270.17 g/mol
Kogepunkt: 72 °C/7mmHg
Massefylde: 1.379 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009911
CAS-nummer: 85068-34-4
EINECS: 285-296-1