3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3115B-100G PC3115B-25G PC3115B-5G
APOSPC3115B-100GEA 1910 DKK
APOSPC3115B-100G APOSPC3115B-25G APOSPC3115B-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₃F₆NS
Kogepunkt: 109…110 °C/35mmHg
Massefylde: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040838
CAS-nummer: 23165-29-9
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III