3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC3114G-5G PC3114G-100G PC3114G-25G
APOSPC3114G-5GEA 164 DKK
APOSPC3114G-5G APOSPC3114G-100G APOSPC3114G-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₅F₆N
Molekylvægt: 253.15 g/mol
Massefylde: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009904
CAS-nummer: 85068-32-2
EINECS: 285-294-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III