(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3113G-100G PC3113G-1KG PC3113G-25G
APOSPC3113G-100GEA 654 DKK
APOSPC3113G-100G APOSPC3113G-1KG APOSPC3113G-25G
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Molekylvægt: 272.15 g/mol
Kogepunkt: 276
Smeltepunkt: 121…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009908
CAS-nummer: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6