3,5-Bis(trifluormethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
PC3112-100G PC3112-25G
APOSPC3112-100GEA 985 DKK
APOSPC3112-100G APOSPC3112-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
Formel: C₈H₄F₆O
Molekylvægt: 230.11 g/mol
Kogepunkt: 97…98 °C/50mmHg
Smeltepunkt: 20…21 °C
Massefylde: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000386
CAS-nummer: 349-58-6
EINECS: 206-488-3