2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
PC3111-250MG PC3111-1G PC3111-5G
APOSPC3111-250MGEA 654 DKK
APOSPC3111-250MG APOSPC3111-1G APOSPC3111-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel: C₁₆H₁₂F₃NO₂
Smeltepunkt: 193…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424486
CAS-nummer: 502625-50-5