1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3108W-1G PC3108W-5G
APOSPC3108W-1GEA 328 DKK
APOSPC3108W-1G APOSPC3108W-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Formel: C₈H₃F₆NO₂
Kogepunkt: 70…75 °C/15mmHg
Massefylde: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236674
CAS-nummer: 320-88-7